Learn More
DuPont™ Abito in Tyvek™ IsoClean™ con collo con bordatura
BIOPHARMA
Sottoposto a trattamento per la massima pulizia e sterilizzato con irradiazione gamma. L'abito con collo con bordatura DuPont™ in Tyvek™ IsoClean™ fornisce una barriera intrinseca a particolato, microrganismi e schizzi di liquidi a base acquosa, leggeri, non pericolosi. Traspiranti e a bassissimo rilascio di fibre.
381.00€ - 393.00€
Specifica
Product Type Abito
Materiale Tyvek
Colore Bianco
Tipo di chiusura Chiusura anteriore con bottoni automatici
Stile polso Elastici integrati ai polsi
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15634914
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DuPont™
D15466113
Small
381.00€
pezzi 30
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15644914
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DuPont™
D15466127
Media
381.00€
pezzi 30
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15654914
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DuPont™
D15466137
Grande
381.00€
pezzi 30
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15664914
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DuPont™
D15466146
X-Large
381.00€
pezzi 30
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15674914
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DuPont™
D15466157
2X-Large
381.00€
pezzi 30
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15684914
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DuPont™
D15466164
3 X-Large
393.00€
pezzi 30
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Disponibile nelle misure da S a XXXL.
  • Sottoposta a trattamenti di pulizia e sterilizzata con irradiazione gamma.
  • Cuciture interne con bordatura.
  • Elastici integrati ai polsi.
  • Chiusura anteriore con bottoni automatici per facilitare la vestizione e la svestizione.
Specifica
Specifica
Abito
Bianco
Elastici integrati ai polsi
Sterili
Cuciture interne con bordatura
Camere sterili in ambito biotecnologico e farmaceutico, produzione di dispositivi medici, lavorazione di alimenti, industria cosmetica e altri ambienti critici o controllati.
Tyvek
Chiusura anteriore con bottoni automatici
Con bordatura
Prodotti in camera sterile e sterilizzati con irradiazione gamma secondo SAL 10-6 (ISO 11137-1), rintracciabilità completa di tutti i capi sterilizzati con possibilità di certificato di sterilità, adatti all'uso in camere sterili GMP di Classe A/B (ISO Classe 5), certificazione DPI di Categoria I
Documenti
Product Certifications
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.
Titolo del prodotto
DuPont™ Abito in Tyvek™ IsoClean™ con collo con bordatura