Learn More
Isopropanol, 99.5+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
88.04€ - 524.61€
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
Numero MDL MFCD00011674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10111733
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
389710025
2.5 L Bottiglia in vetro
88.04€
2.50L
10085103
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
389710100
10 L Plastic Drum
216.08€
10L
10753424
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
389710250
25 L Metal Drum
524.61€
25L
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Isopropanol, 99.5+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals