Learn More
Cytiva Jumbosep™ Centrifugal Device Starter Kits
Jumbosep™ Centrifugal Device Starter Kit replaces dialysis, chemical precipitation, and lyophilization.
229.00€ - 269.00€
Specifica
Descrizione | EFA: 15.2 cm2 |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Quantità | 4/Pk. |
Volume (sistema metrico) | 20 to 60 mL (Sample) |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17124721
|
Cytiva
FD000K65 |
Generic Starter Kit |
229.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 10-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17144721
|
Cytiva
FD003K65 |
3 kDa Starter Kit |
269.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17164721
|
Cytiva
FD010K65 |
10 kDa Starter Kit |
269.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17174721
|
Cytiva
FD030K65 |
30 kDa Starter Kit |
269.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17184721
|
Cytiva
FD100K65 |
100 kDa Starter Kit |
264.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17194721
|
Cytiva
FD300K65 |
300 kDa Starter Kit |
269.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Typically concentrates 60 mL sample volumes to 5 mL in 30 minutes
- Provides high recoveries, typically > 90%
- For research use only
Specifica
EFA: 15.2 cm2 | |
Non-sterile | |
4/Pk. | |
20 to 60 mL (Sample) |
Titolo del prodotto
Cytiva Jumbosep™ Centrifugal Device Starter Kits