Learn More
Kartell™ K70 Silicon Hoses
Kartell™ K70 Silicon Hoses are constructed of silicon, making them a transparent and flexible connection to various components and accessories.
11.55€ - 113.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | FDA, USP, Class VI, A 50p60 and EPC VI.1.3.2 Approved |
---|---|
Materiale | Silicone |
Overall Length (Metric) | 10 m |
Min. Operating Temperature (Metric) | -60°C |
Colore | Trasparente |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10726352
|
Kartell™
0392100 |
2 mm |
16.40€
10m |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15712855
|
Kartell™
0392200 |
3 mm |
23.00€
10m |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10736352
|
Kartell™
0392300 |
4 mm |
25.45€
10m |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15722855
|
Kartell™
0392400 |
5 mm |
50.70€
10m |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10207351
|
Kartell™
0392700 |
8 mm |
111.00€
10m |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15742855
|
Kartell™
0392800 |
9 mm |
113.00€
10m |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10023501
|
Kartell™
0392500 |
6 mm |
55.35€
10m |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15732855
|
Kartell™
0392600 |
7 mm |
105.00€
10m |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10535371
|
Kartell™
0392000 |
1 mm |
11.55€
10m |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Kartell™ K70 Silicon Hoses are constructed of silicon, making them a transparent and flexible connection to various components and accessories.
- Flexible and transparent
- FDA, USP, Class VI, A 50p60, EPC VI.1.3.2 approved
- Can withstand temperatures of -60°C to 200°C
Specifica
FDA, USP, Class VI, A 50p60 and EPC VI.1.3.2 Approved | |
10 m | |
Trasparente |
Silicone | |
-60°C | |
200°C |
Titolo del prodotto
Kartell™ K70 Silicon Hoses