Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Matrix K, for Karl Fischer Titration By Volumetry, Fisher Chemical™
Marca:  Fisher Chemical K/2300R/15
47.64 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24351" per avere il tuo prezzo promozionale.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10205592
  • 83.46€ / 1L
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Matrix to be used in conjunction with Complete 5K (AL2250R-1) for high water content analysis of aldehydes and ketones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Aqualine™ Matrix K
Karl Fischer Reagent
107-21-1, 111-76-2, 5683-33-0
Liquid
> 1.0
Colorless
1 L
Bottiglia in vetro color ambra
Pass test
81734
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
Titolo del prodotto
Karl Fischer Aqualine™ Matrix K, for Karl Fischer Titration By Volumetry, Fisher Chemical™ > 1L, Amber glass bottle