Learn More
Fisherbrand™ Termometri digitali Traceable con stelo in acciaio inossidabile e schermo LCD da 0.25 poll.
Per misurare temperature di gas, alimenti e altri prodotti semisolidi. I termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ con stelo in acciaio inossidabile sono chimicamente resistenti ad acidi, basi e solventi.
Marca:  Fisherbrand™ 90012-31
62.56 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11799715
  • 65.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
I termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ con stelo in acciaio inossidabile sono chimicamente resistenti ad acidi, basi e solventi. Per misurare temperature di gas, alimenti e altri prodotti semisolidi.
  • Short-stem piercing models are ideal for carrying in a pocket
  • Longer probes are excellent for measuring sample temperatures while stirring in deep vessels or water baths
  • Thermometers with longer sampling rates allow thermometer to be removed from sample before reading—ideal when display is difficult to read in measuring position
  • For use in cuvets, soil, incubators, petroleum products and foods
  • Traceable to standards provided by NIST
  • Waterproof thermometers (see Models 14-648-43, -44) are ideal for wet labs, wash-down areas and field use
  • 0.375 in. LCD screen thermometers available (see Cat. No.14-648-47); also available with protective guards (see Cat. Nos. 06-664-32 and 06-664-30)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Termometri digitali Traceable con stelo in acciaio inossidabile e schermo LCD da 0.25 poll. > Traceable™ Digital Thermometer; Model: Ultra Shockproof/Water-resistant Thermometer; Accuracy/Resolution: 0.1° from -20 to +100°, 1° outside this range/±0.2°C