Learn More
Fisherbrand™ Termometri digitali Traceable con stelo in acciaio inossidabile e schermo LCD da 0.25 poll.
Per misurare temperature di gas, alimenti e altri prodotti semisolidi. I termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ con stelo in acciaio inossidabile sono chimicamente resistenti ad acidi, basi e solventi.
Marca: Fisherbrand™ 93676-96
54.53 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ con stelo in acciaio inossidabile sono chimicamente resistenti ad acidi, basi e solventi. Per misurare temperature di gas, alimenti e altri prodotti semisolidi.
- Modelli a penetrazione a stelo corto tascabili
- Tracciabili a standard NIST
- Le sonde più lunghe sono eccellenti per la misurazione delle temperature di campioni durante l'agitazione in recipienti profondi o in bagni ad acqua
- I termometri con tempi di campionamento più lunghi possono essere rimossi dal campione prima della lettura—ideale quando la lettura del valore nel punto di misurazione risulta difficile
- Per l'uso in cuvette, terreno, incubatori, prodotti derivati dal petrolio e alimenti
- I termometri impermeabili (vedere i modelli 14-648-43, -44) sono ideali per l'uso in laboratori umidi, aree di lavaggio e sul campo
- Disponibili termometri con schermo LCD da 0.375 poll. (vedere il cod. prod..14-648-47); disponibili anche con protezioni (vedere il cod. prod. 06-664-32 e 06-664-30)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
ISO 17025, A2LA, NIST | |
2.5 cm | |
Misurazione della temperatura nel suolo e in cuvette, provette per test, prodotti alimentari, incubatori e idrocarburi di origine petrolifera | |
8in. | |
20 cm | |
Termometro Ultra per alimenti/impermeabile/antiperforazione/infrangibile | |
1.25 once | |
3,75 in. | |
9,5 in. | |
300°C | |
-50°C | |
Da -50° a +300°C | |
±0.4°C | |
9.5 cm |
1 in. | |
0,19 in. | |
Batteria, sonda in acciaio inox, certificato Traceable | |
24 cm | |
Stainless Steel | |
0,1°C | |
35 g | |
Digital Thermometer | |
572°F | |
° | |
Da -58° a +572°F | |
Sì | |
LCD digitale |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.