Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Xtra Guanti ambidestri in Nitrile viola
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Descrizione
- Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKT) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 per la resistenza alla degradazione da sostanze chimiche- EN ISO 374-5:2016 per la protezione da VIRUS e microrganismi- Idoneità al contatto alimentare
- Guanti extra lunghi leader nel settore che offrono protezione, pulizia e qualità imbattibili
- L'uso del nitrile permette di ottenere prodotti più resistenti e sottili rispetto all'uso del lattice. Questi guanti offrono una maggiore protezione da numerose sostanze chimiche, inclusi i farmaci citotossici
- I guanti sono ambidestri e sottoposti a test antistatici per proteggere l'utilizzatore e le apparecchiature
- I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente
Vantaggi della Greener Choice
- I vantaggi per l'ambiente includono:
- Riciclabile
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 14001, ISO 9001, Food Contact Certified, EN 374-1:2003, EN 374-2: 2003 Microorganisms Protection, 0120, Category III PPE - CE Complex |
Accelerator Free | Yes |
Colore | Purple |
Monouso | Single-use |
Finitura esterna | Fingertip Textured |
Finger Thickness (English) | 6.3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.16 mm |
Hand | Ambidestri |
Latex Free | Sì |
Materiale | Nitrile |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Kimtech Lab Gloves Brochure
Dimensione file: 3.4 MB
Cosmetic and chemical industries
Dimensione file: 3.8 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Dimensione file: 7.7 MB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
Kimberly-Clark™ Kimtech Xtra Guanti ambidestri in Nitrile viola >