Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 deep-well format
Optimize your performance using Thermo Scientific™ KingFisher consumables designed specifically for use with the KingFisher Flex, Duo Prime, and Presto instruments.
Marca: Thermo Scientific™ 95040450
184.50 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Optimize your performance using Thermo Scientific™ KingFisher Plastics designed specifically for use with the KingFisher Flex, Duo Prime, Presto and Apex instruments. KingFisher instruments utilize disposable plastic plates and tip combs made of polypropylene, which are ideal for magnetic particle processing due to their low binding affinity for biomolecules. Both the yield and quality of the isolated protein or nucleic acid are significantly improved with special plates and tip combs designed for KingFisher systems.
Usare con: Piastre Deepwell da 24 Kingfisher™ Thermo Scientific™, Piastre Deepwell da 96 Microtiter™ Thermo Scientific™, piastre da 96 KingFisher e piastre PCR rigide con bordo.
Specifica
96 Deep Well plate, v-bottom | |
96 Samples | |
KingFisher Flex con testa 96 PCR |
96 Deep-well Plate | |
Piastra KingFisher Flex Microtiter Deepwell 96, fondo a V | |
50/Pk. |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1419749 | Certificato di conformità | 20/12/2024 | 95040450 |
24310B0 | Certificato di conformità | 17/12/2024 | 95040450 |
24274D0 | Certificato di conformità | 17/12/2024 | 95040450 |
1565894 | Certificato di conformità | 13/12/2024 | 95040450 |
24271C0 | Certificato di conformità | 12/12/2024 | 95040450 |