Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Menthol, 99.5% Codice prodotto.: 10631063
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Menthol, 99.5%
Codice prodotto. 10631063
5 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Codice prodotto. 10631063
Marca: Thermo Scientific Chemicals 125400050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2216-51-5
Formula molecolare C10H20O
Molecular Weight (g/mol) 156.27
Numero MDL MFCD00062979
InChI Key NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Sinonimo l-menthol, --menthol, levomenthol, menthomenthol, l---menthol, hexahydrothymol, menthacamphor, peppermint camphor, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, u.s.p. mentholVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 16666
ChEBI CHEBI:15409
IUPAC Name (1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Menthol
Nota nome 99.7%
Punto di fusione 41.0°C to 43.0°C
Colore Colorless to White
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 212.0°C
Punto d'infiammabilità 94°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.46
Quantità 5 g
Beilstein 06,28
Fieser 13,172; 16,203
Indice di Merck 15,5905
Gravità specifica 0.89
Condizione di rotazione specifica −51.00 (20.00°C 589nm,c=10,EtOH)
Rotazione specifica − 51.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in acetic acid,soluble in alcohol,chloroform,ether,,petroleum ether
Peso formulazione 156.27
Percent Purity 99.5%
Forma fisica Crystals or Crystalline Needles
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468728 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number125400025,125401000,125405000,125400050
Numero di lottoA0463596 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/06/2024 Catalog Number125400025,125401000,125405000,125400050
Numero di lottoA0393585 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number125400025,125401000,125405000,125400050
Numero di lottoA0403801 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number125400025,125401000,125405000,125400050
Numero di lottoA0411214 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number125400025,125401000,125405000,125400050
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(-)-Menthol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Menthol, 99.5% >