Learn More
SymLine Lab Sink with Drain
Lab Sink with Drain for integration in fume cupboards or on worktops for easy disposal of liquid solvent waste in large quantities.
Marca: SymLine 118024
603.20 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Made of dissipative PE-HD-EL
- Base with integrated slope for complete emptying
- Drain with removable sieve
Specifica
Black | |
Laboratory Sink | |
400 x 300 x 190 mm |
HDPE | |
Pipe 32 mm (OD), Vertical |
Titolo del prodotto
SymLine Lab Sink with Drain > Lab Sink with Drain; Thread: Pipe 32 mm (OD), Vertical