Learn More
Labconco Refrigerated CentriVap Benchtop Vacuum Concentrator with Glass Lid
BIOPHARMA
The Refrigerated CentriVap Centrifugal Concentrator is designed to rapidly concentrate multiple small heat-sensitive samples, such as RNA and proteins, using centrifugal force, vacuum and controlled temperature.
Marca:  Labconco 7310031
9391.20 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10765614
  • 12500.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Epoxy-coated Aluminum
21.7 x 14.3 x 16.6 in.
36.3 cm
42.2 cm
55.1 cm
49.0 kg
-4°C to +100°C
14.3 in.
16.6 in.
21.7 in.
108.0 lb.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Labconco Refrigerated CentriVap Benchtop Vacuum Concentrator with Glass Lid > Temperature Range: -4°C to +100°C