Learn More
Hirschmann™ labopette™ 12-Channel Pipette
Ergonomically shaped manual pipette, effortless operation and tip ejector.
1450.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 8655 |
---|---|
Descrizione | Tip ejector |
Autoclavabile | Autoclavable |
Numero di canali | 12 |
Product Line | Labopette |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Accuracy | Punte compatibili | Incrementi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Accuracy | Punte compatibili | Incrementi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11662269
|
Hirschmann™
9475701 |
0.5 to 101 μL | 2.4% | Clear, 0.2-10 μL | 0.01 μL |
1450.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11672269
|
Hirschmann™
9475702 |
Da 10 a 100 μl | 1.6% | Clear, 1.0-250 μL | 0.1 μL |
1450.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11682269
|
Hirschmann™
9475704 |
30 to 300 μL | 1.6% | Clear, 5.0-300 μL | 0.2 μL |
1450.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Variable volume setting
- Multi channel
- With tip ejector and recalibration possibility
- Autoclavable
Specifica
ISO 8655 | |
Autoclavable | |
Labopette | |
Calibration device, individual number and weighing protocol |
Tip ejector | |
12 | |
Multichannel Pipette with Variable Volume Setting | |
1 Each |
Titolo del prodotto
Hirschmann™ labopette™ 12-Channel Pipette