Learn More
Hirschmann™ labopette™ 12-Channel Pipette
Ergonomically shaped manual pipette, effortless operation and tip ejector.
Marca: Hirschmann™ 9475702
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Variable volume setting
- Multi channel
- With tip ejector and recalibration possibility
- Autoclavable
Specifica
1.6% | |
Clear, 1.0-250 μL | |
Autoclavable | |
Labopette | |
Da 10 a 100 μl | |
0.1 μL | |
1 Each |
ISO 8655 | |
Tip ejector | |
12 | |
Multichannel Pipette with Variable Volume Setting | |
Calibration device, individual number and weighing protocol | |
0.6% |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Hirschmann™ labopette™ 12-Channel Pipette > Volume (Metric) Range: 10-100 μL