Learn More
Thermo Scientific Chemicals Linoleic acid, 99% Codice prodotto.: 10521851
Thermo Scientific Chemicals Linoleic acid, 99%
Codice prodotto. 10521851
25 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10521851
Marca: Thermo Scientific Chemicals 215040250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-33-3
Formula molecolare C18H32O2
Molecular Weight (g/mol) 280.45
InChI Key OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Sinonimo linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acidVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
IUPAC Name (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic acid
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Linoleic acid
Punto di fusione -5.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9000g/mL
Punti di ebollizione 229.0°C to 230.0°C (16.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Indice di rifrazione 1.4687 to 1.4707
Quantità 25 mL
Beilstein 02,IV,1754
Indice di Merck 15,556
Gravità specifica 0.9
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in diethyl ether,miscible with dimethylformamide,soluble in ethanol,petroleum ether
Peso formulazione 280.45
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0463369 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number215041000,215040050,215040250
Numero di lottoA0440978 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/10/2023 Catalog Number215041000,215040050,215040250
Numero di lottoA0450915 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number215041000,215040050,215040250
Numero di lottoA0403025 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number215041000,215040050,215040250
Numero di lottoA0396564 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number215041000,215040050,215040250
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Linoleic acid, 99% >