Learn More
Buerkle™ Campionatore monouso in HDPE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Campionatore monouso per prelevare campioni di liquidi, da campioni con elevata liquidità a campioni con lieve viscosità. Il campionatore monouso Buerkle™ LiquiDispo™ è dotato di impugnatura ergonomica che agevola il prelievo dei campioni. È in grado di prelevare fino a 200 ml, come una siringa.
Marca:  Buerkle™ 5393-1120
Codice prodotto. 10013872
  • 186.00€ / pezzi 20
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Avoid cross-contamination with other samples and complicated, time-consuming, expensive cleaning
  • HDPE
  • Diameter 21 mm
  • 20 pieces per pack, individually packed
  • Ergonomic handle
  • No seals
  • Cleanroom manufactured
  • Optionally sterilized by gamma rays
Specifica
Specifica
Campionatore
Not Autoclavable
100 mL
Non sterile
21 mm
HDPE
3.38 oz.
Sì
Per liquidi con viscosità da bassa fino a circa 10.000 cP
500 mm
Videos
  • Buerkle - Disposable samplers LiquiDispo and ViscoDispo
    The disposable samplers can be used to take samples from highly liquid to high-viscosity media.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Disposable samplers LiquiDispo and ViscoDispo
    SDS
    Documenti
    Documenti
    Flyers
    Brochures
    Certificati
    Certificati
    Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
    5 Risultati trovati
    Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
    Numero di lotto250974 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data05/03/2025 Catalog Number5393-1120
    Numero di lotto243623 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data16/09/2024 Catalog Number5393-1120
    Numero di lotto241599 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data28/05/2024 Catalog Number5393-1120
    Numero di lotto250610 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/02/2025 Catalog Number5393-1120
    Numero di lotto244878 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/12/2024 Catalog Number5393-1120
    Titolo del prodotto
    Buerkle™ Campionatore monouso in HDPE > Sterile, Capacity 100mL, Length 500mm