Learn More
Buerkle™ Campionatore monouso in HDPE
Campionatore monouso per prelevare campioni di liquidi, da campioni con elevata liquidità a campioni con lieve viscosità. Il campionatore monouso Buerkle™ LiquiDispo™ è dotato di impugnatura ergonomica che agevola il prelievo dei campioni. È in grado di prelevare fino a 200 ml, come una siringa.
186.00€ - 289.00€
Specifica
Product Type | Campionatore |
---|---|
Materiale | HDPE |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Monouso | Sì |
Da utilizzare con (applicazione) | Per liquidi con viscosità da bassa fino a circa 10.000 cP |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10013872
![]() ![]() |
Buerkle™
|
100 mL | Non sterile |
186.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10475002
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-1131 |
190 mL | Prodotto sterile |
289.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10656003
![]() ![]() |
Buerkle™
|
100 mL | Prodotto sterile |
220.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10339022
![]() ![]() |
Buerkle™
|
190 mL | Non sterile |
228.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- Per evitare la contaminazione incrociata con altri campioni e operazioni di pulizia lunghe e costose
- HDPE
- Diametro di 21 mm
- 20 unità per confezione, confezionate singolarmente
- Maniglia ergonomica
- Assenza di sigilli
- HDPE
- Prodotto in camera sterile
- Sterilizzato con raggi gamma su richiesta
- Diam.: 21 mm
Specifica
Campionatore | |
Not Autoclavable | |
Per liquidi con viscosità da bassa fino a circa 10.000 cP |
HDPE | |
Sì | |
21 mm |
Titolo del prodotto
Buerkle™ Campionatore monouso in HDPE