Learn More
Buerkle™ Campionatore monouso in HDPE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Campionatore monouso per prelevare campioni di liquidi, da campioni con elevata liquidità a campioni con lieve viscosità. Il campionatore monouso Buerkle™ LiquiDispo™ è dotato di impugnatura ergonomica che agevola il prelievo dei campioni. È in grado di prelevare fino a 200 ml, come una siringa.
Marca:  Buerkle™ 5393-1131
Codice prodotto. 10475002
  • 289.00€ / pezzi 20
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Avoid cross-contamination with other samples and complicated, time-consuming, expensive cleaning
  • HDPE
  • Diameter 21 mm
  • 20 pieces per pack, individually packed
  • Ergonomic handle
  • No seals
  • Cleanroom manufactured
  • Optionally sterilized by gamma rays
Specifica
Specifica
Campionatore
Not Autoclavable
190 mL
Prodotto sterile
21 mm
HDPE
6.76 oz.
Sì
Per liquidi con viscosità da bassa fino a circa 10.000 cP
1.000 mm
Videos
  • Buerkle - Disposable samplers LiquiDispo and ViscoDispo
    The disposable samplers can be used to take samples from highly liquid to high-viscosity media.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:37
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:37
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Buerkle Disposable samplers LiquiDispo and ViscoDispo
SDS
Documenti
Documenti
Flyers
Brochures
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto250181 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/03/2025 Catalog Number5393-1131
Numero di lotto243120 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data20/09/2024 Catalog Number5393-1131
Numero di lotto240232 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data27/02/2024 Catalog Number5393-1131
Numero di lotto234554 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data13/11/2023 Catalog Number5393-1131
Numero di lotto231485 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/05/2023 Catalog Number5393-1131
Titolo del prodotto
Buerkle™ Campionatore monouso in HDPE > Not sterile, Capacity: 190mL, Length: 1000mm