Learn More
Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is used in the preparation of chiral imidazolium salt through an anion metathesis of the corresponding triflate organic electrolyte-based lithium batteries. It finds application in the preparation of rare-earth Lewis acid catalysts. It is also useful in primary and secondary lithium cells using organic liquid electrolytes and polymer batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is used in the preparation of chiral imidazolium salt through an anion metathesis of the corresponding triflate organic electrolyte-based lithium batteries. It finds application in the preparation of rare-earth Lewis acid catalysts. It is also useful in primary and secondary lithium cells using organic liquid electrolytes and polymer batteries.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Moisture sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide |
Punto di fusione | 234°C to 238°C |
Formula lineare | (CF3SO2)2NLi |
Quantità | 10 g |
Numero UN | UN2923 |
Sensibilità | Moisture sensitive |
Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
Peso formulazione | 287.08 |
Percent Purity | ≥98% |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10247644 | Certificato di analisi | 10/08/2023 | H27307.18,H27307.09 |
10242766 | Certificato di analisi | 15/08/2022 | H27307.18,H27307.09 |
10239073 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | H27307.18,H27307.09 |
10234600 | Certificato di analisi | 07/12/2021 | H27307.18,H27307.09 |
10222574 | Certificato di analisi | 07/12/2021 | H27307.18,H27307.09 |
Sicurezza e movimentazione
- Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide