Learn More
Lithium chloride, anhydrous, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11326028
Lithium chloride, anhydrous, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11326028
5 kg
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Codice prodotto. 11326028
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010515.A7
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Lithium chloride is useful for the production of lithium metal, and for the generation of Mn(0) species which can be used in free radical cyclizations. It can serve as a flame colorant to generate dark red flames, a brazing flux for aluminum in automobiles, a hygrometer, and a desiccant for drying air streams. On exposure to air, it becomes a solution with the concentration directly related to relative humidity of the atmosphere, and hence serves as a relative humidity standard in calibrating hygrometers. Apart from being a source of chloride, it serves as an additive in the Stille reaction in organic synthesis, and to precipitate RNA from cellular extracts. Being biologically significant, it finds applications in a wide variety of assays to study cell-fate and neurobiology. Lithium chloride has been found to inhibit virus infection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7447-41-8
Formula molecolare ClLi
Molecular Weight (g/mol) 42.39
Numero MDL MFCD00011078
InChI Key KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Specifica
Punti di ebollizione 1325°C to 1360°C
Materiale o nome chimico Lithium chloride, anhydrous
Punto di fusione 605°C
Colore White to Gray
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio 99%
Informazioni di solubilità Freely soluble in water; soluble in methanol,ethanol,formic acid. Insoluble in dichloromethane.
IUPAC Name lithium;chloride
Peso formulazione 42.39
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.068
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoX12J022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/10/2023 Catalog Number010515.A1,010515.30,010515.A7
Numero di lottoR13B042 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/09/2023 Catalog Number010515.A1,010515.30,010515.A7
Numero di lottoQ10J054 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2023 Catalog Number010515.A7
Numero di lottoN22J014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2023 Catalog Number010515.A7
Numero di lottoX17I001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/10/2022 Catalog Number010515.A1,010515.30,010515.A7
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium chloride, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..
Titolo del prodotto
Lithium chloride, anhydrous, 99%, Thermo Scientific Chemicals >