Learn More
Smeg™ Carrello rack basso
Clean a wide range of glassware with this basic trolley rack. Smeg™ Lower Trolley Racks are designed for use with Smeg glassware washers.
Marca:  Smeg™ CS2
Codice prodotto. 11925614
  • 328.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Basic lower rack
  • Made for stainless steel and suitable for positioning supports
  • Dimensions: 515 x 507 x 58mm
Specifica
Specifica
Rack per carrello inferiore
Per diversi supporti per vetreria
Per lavatrice per carelli da 60 cm Smeg
1 Each
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Smeg™ Carrello rack basso > For use with: Smeg 60cm Trolley Washer