Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-20 HPLC Columns
Use this column to separate monoclonal antibodies (mAbs), mAb fragments and oxidized variants by hydrophobic interaction chromatography (HIC).
Marca:  Thermo Scientific™ 088553
1330.29 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15314695
  • 1400.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use the Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-20 HPLC column for separation of monoclonal antibodies (mAbs), mAb fragments and oxidized variants by hydrophobic interaction chromatography (HIC). The unique chemistry of this silica column offers high resolution and excellent selectivity. The advanced surface bonding technology provides excellent chemical stability, high resolution, and unique selectivity optimized for mAbs and different from other HIC phases.
Characteristics of the MAbPac HIC-20 Column
This column is based on high-purity, spherical, wide-pore (1,000 Å), 5μm silica particles functionalized with proprietary alkyl amide groups offering:
  • Optimal selectivity for mAbs and related variants
  • Excellent separation of mAb fragments and oxidized variants
  • High resolution and high efficiency
  • Compatible with both organic solvent and aqueous mobile phase
  • Rugged column stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Colonna analitica
100 mm
5 μm
1000 Å
60 °C
MAbPac
Hydrophobic Interaction
Bio-LC
4.6 mm
6000 psi (415 bar)
2 to 9
Each
Silica
Spherical, High Purity Silica
Hydrophobic Interaction
Responsibly packaged
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto001982 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number088553
Numero di lotto001815 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number088553
Numero di lotto001760 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number088553
Numero di lotto001812 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number088553
Numero di lotto001835 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number088553
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-20 HPLC Columns >