Learn More
BRAND™ Accessori per pipettatore BRAND™ macro
Utilizzo continuato anche dopo anni. Accessori per pipettatore BRAND™ macro™ BrandTech™ che possono essere ordinati: soffietti di aspirazione, sistema di valvole, filtri a membrana da 3μ non sterili e adattatori in silicone.
6.20€ - 158.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Numero di canali | 1 |
Sterilità | Non-sterile |
Volume (sistema metrico) | 0.1 to 200 mL |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10740821
|
BRAND™
26056 |
Membrane Filter |
158.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15623947
|
BRAND™
26220 |
Adapter Housing |
6.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10300601
|
BRAND™
26128 |
Valve System |
41.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15543300
|
BRAND™
26225 |
Suction Bellows |
28.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Allows continued use after years of use. BrandTech™ BRAND™ macro™ Pipet Controller Accessories available for order include Suction Bellows, Valve System, Non-sterile 3μ Membrane Filters, and Silicone Adapters.
Accessori e parti di ricambio per pipettatore BRAND™ macro™ includono
- Bulbi di aspirazione: Premendo il bulbo di aspirazione vengono aspirati fino a 50 ml di liquido. Per riempire una pipetta da 100ml, è sufficiente premere di nuovo il bulbo e proseguire! Dopo anni di utilizzo, se necessario, i bulbi sono sostituibili.
- Esclusivo sistema della valvola: Ampi canali dell'aria per il riempimento rapido di pipette di grandi dimensioni. Le valvole sensibili offrono un controllo preciso delle pipette di volume ridotto. Il sistema della valvola sostituibile è progettato per garantire tempi di scarico adeguati per misurazioni precise.
- Filtri a membrana da 3μ non sterili: disponibili in confezioni da 10.
- Adattatore in silicone: staccabile e autoclavabile, per pipette da 0.1 a 200ml. Il filtro idrofobico impedisce aspirazioni eccessive nell'unità.
Specifica
Autoclavable | |
1 | |
Non-sterile | |
0.1 to 200 mL |