Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Magnetic Filters Funnel, Non-sterile
Unique magnetic seal allows easy, one-handed vacuum filtration of liquids with compatible membranes.
332.00€ - 409.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17124281
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4238 |
500 mL |
409.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17184281
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4247 |
150 mL |
332.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17144281
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4242 |
300 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
47 mm |