Learn More
3M™ Maintenance Free Half Mask
This Maintenance Free Half Mask is a simple and ready-to-use respirator with an integrated cartridge and filters.
Marca: 3M™ 7100113102
28.00 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Protezione efficace e confortevole dai pericoli associati ai vapori organici e inorganici, gas acidi e particolato pericoloso
- Un gruppo valvola recentemente migliorato aiuta a ridurre la resistenza all'espirazione per un miglior comfort di respirazione
- Design leggero e ben bilanciato con basso profilo
- Filtri e cartucce integrate significano che è pronta all'uso e non necessita di manutenzione
- Bordo di tenuta facciale morbido e aderente, realizzato con materiale testurizzato anallergico
Specifica
FFABE1P3 R D | |
EN 405:2001+A1:2009 | |
Blue | |
Reusable | |
Thermoplastic Elastomer | |
One Size | |
TPE | |
FFABE1P3 R D Filters | |
4277+ |
EN 405:2001, A1:2009 | |
Permanent | |
Half Mask | |
Bonded Carbon | |
Semimaschera | |
Sì | |
Polyphenylene Ether | |
Polyisoprene |
Titolo del prodotto
3M™ Maintenance Free Half Mask > Maintenance Free Half Mask; Model: 4277+; Size: Universal