Learn More
SCAT™ Tramoggia con coperchio 'MARCO', V2.0
Gli imbuti di sicurezza SCAT 'MARCO' V2.0 possono essere chiusi in modo sicuro ed evitare il pericolo di accensione.
Marca:  SCAT™ 318993
98.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16842140
  • 135.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Un moderno imbuto con coperchio realizzato in HDPE di alta qualità con una resistenza estremamente elevata agli acidi, agli alcali e a molti prodotti chimici
  • Il bordo di presa integrato sul coperchio dell'imbuto aumenta la sicurezza della presa, senza dover toccare il coperchio potenzialmente sagomato
  • L'innovativo coperchio a imbuto con anello di tenuta integrato chiude il bordo dell'imbuto e impedisce la fuoriuscita di gas esplosivi o pericolosi
  • Una robusta cerniera garantisce una lunga durata del meccanismo di chiusura
  • Il tappo a vite ruotabile facilita e svitare l'imbuto del coperchio sulla tanica
  • Con filtro rimovibile per una facile pulizia
  • La versione non conduttiva del MARCO V2. 0 si armonizza con lo schema di colori SCAT grazie alla sua colorazione blu e bianca
  • Le versioni conduttive del MARCO V2.0 sono nere e quindi differiscono chiaramente nel colore dalla versione non conduttiva
.
Specifica
Specifica
140 mm
HDPE
Non autoclavabile
Funnel with Hinged Lid and Lance
Imbuto di sicurezza con coperchio incernierato
300 mL
370 mm
blu / bianco
S51
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
SCAT™ Tramoggia con coperchio 'MARCO', V2.0 > Safety Funnel; Includes: Funnel with Hinged Lid and Lance; Stopper Number: S51; Height (Metric): 370 mm