Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes
GREENER_CHOICE
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 500μl and 1.0mL ScrewTop Tubes.
Marca:  Thermo Scientific™ 3745NS-WP1D-BR
316.80 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17268820
  • 526.00€ / pezzi 480
Spedizione stimata: 27-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Clear
V-Bottom ScrewTop Tubes with white patch and linear barcode
0.5 mL
Polypropylene (Medical Grade)
5 Latch Racks of 96 Tubes
Matrix™
No
Screw Top with White Patch
Not Autoclavable
Conical
Matrix™
Tube barcode: Non-proprietary, 12x12 Data-matrix with ECC200 Built-in Error Correction and Linear EAN Code 128; Rack barcode: 2D Datamatrix; Linear EAN Code 128; Human Readable
Non-sterile
Certified Quality
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1363199 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data14/07/2022 Catalog Number3745NS-WP1D-BR
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes >