Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Storage Blocks
Use these DeepWell™ storage blocks as mother plates when creating compound libraries from automated liquid handling instruments.
Marca: Thermo Scientific™ 4212-11
245.52 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
When creating compound libraries using automated liquid handling instruments, use Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Storage Blocks as a mother plate. These strong blocks are constructed of polypropylene and are chemically resistant, meeting all standard microplate specifications. The unique chimney well design of the 1mL blcok reduces the risk of cross-contamination between wells during pipetting, while the 2mL block has cut-away sides for easy handling and placement on robotic systems.
Features:
- Alphanumeric notations simplify the identification of wells
- Industry-standard footprint ensures compatibility with sealers, stackers and liquid handlers
Specifica
Custom Barcoding Available | |
Standard | |
Autoclavable | |
Low binding PP | |
Natural | |
ALPS Heat Sealers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers | |
1200 μL | |
1000 μL | |
Non trattata | |
40 | |
Esclusivamente per scopi di ricerca. Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche. |
Prodotto certificato esente da DNasi e RNasi. Conformità ANSI. | |
8 x 12 | |
40 Pk., 40 Cases | |
Nunc | |
Polypropylene Storage & Sample Prep Plate | |
Polypropylene | |
96 | |
Sterile | |
circolare | |
40 |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420147 | Certificato di Lavorazione | 10/02/2025 | 4212-11 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
Days
5Hours
4Minutes
5Seconds
5 -
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Thermo Scientific Matrix
Exclusive Discounts on Storage Solutions: Storage Tubes, Equipment and Accessories
Upgrade your lab with top-quality storage consumables and equipment at unbeatable prices.Codice sconto: 25075Scade: 2025-06-30
Days
83Hours
4Minutes
5Seconds
5