Learn More
Micronova™ MegaClean™ Heavy-Duty Cleaner
A non-flammable, heavy duty cleaner and degreaser that removes grease, adhesives and photo-resist stains from most surfaces. Available in 1 or 5 gallon bottles and a 1 quart spray bottle.
Marca: Micronova™ MC1-G
Descrizione
The Micronova MegaClean™ Heavy-Duty Cleaner offers an effective alternative to toxic, flammable, solvent-based cleaners, such as acetone and isopropyl alcohol. Filtered to 0.1 microns, this cleaner is ideal for semiconductor, electronics, aerospace and clean-build operations.
- Non-flammable, heavy duty cleanroom degreaser
- Removes grease, adhesives and photo-resist stains from most surfaces
- Ideal for semiconductor, electronics, aerospace and clean-build operations
- Filtered to 0.1 microns
- Available in 1 or 5 gallon refill bottles and a 1 quart spray bottle
- Biodegradable
- Water soluble
- Effective at low concentrations
Specifica
Non-sterile | |
Heavy Soils, Adhesive Removal in and Around Cleanroom | |
1 gal. |
Heavy Duty Detergent, Degreaser | |
Mops and Buckets or Wipes and Sponge |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, alcohols, C9-11, Ethoxylated
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
042691-000 | Certificato di conformità | 03/06/2024 | MC1-G |
041044-000 | Certificato di conformità | 14/02/2024 | MC1-G |
031281-000_ 220201398 | Certificato di conformità | 14/07/2022 | MC1-G |
027788-000 | Certificato di conformità | 15/11/2021 | MC1-G |
035901-000_221109167 | Dichiarazione di conformità | 01/02/2023 | MC1-G |