Learn More
Methanol, 99.9%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
26.76€ - 416.07€
Identificatori chimici
CAS | 67-56-1 |
---|---|
Formula molecolare | CH4O |
Molecular Weight (g/mol) | 32.04 |
Numero MDL | MFCD00004595 |
InChI Key | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritVedi altri risultati |
PubChem CID | 887 |
ChEBI | CHEBI:17790 |
IUPAC Name | metanolo |
SMILES | CO |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10532971
|
Thermo Scientific Acros
176845000 |
500 mL |
26.76€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10317360
|
Thermo Scientific Acros
176840010 |
1 L |
37.79€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10327360
|
Thermo Scientific Acros
176840025 |
2.5 L |
73.16€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10012973
|
Thermo Scientific Acros
176840100 |
10 L |
207.03€
10L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10547183
|
Thermo Scientific Acros
176840250 |
25 L |
416.07€
25L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisiIdentificatori chimici
67-56-1 | |
32.04 | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
887 | |
metanolo |
CH4O | |
MFCD00004595 | |
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritVedi altri risultati | |
CHEBI:17790 | |
CO |
Specifica
Methanol | |
67-56-1 | |
64.7°C | |
Bottiglia in vetro | |
1.3280 to 1.3300 | |
0.002% max. | |
CH4O | |
CH3OH | |
MFCD00004595 | |
0.05% max. (K.F.) | |
Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents | |
CO | |
32.04 | |
CHEBI:17790 | |
99.9% |
-98.0°C | |
0.7910g/mL | |
12°C | |
Liquido | |
99.9% | |
0.791 | |
0.0003 meq/g max. | |
0.0002 meq/g max. | |
0.55 mPa.s (20°C) | |
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
metanolo | |
887 | |
32.04 | |
Analytical |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes damage to organs.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
Danger
- Methanol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.