Learn More
Methyl benzoate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
36.98 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl benzoate |
Acidità | 1mg KOH/g max. |
Punto di fusione | -12.0°C |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 1.0800g/mL |
Punti di ebollizione | 198.0°C to 199.0°C |
Punto d'infiammabilità | 77°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methyl benzoate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/