Learn More
Methylamine, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 368491000
101.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Methylamine | |
0.8610g/mL | |
AcroSeal™ Glass bottle | |
CH3NH2 | |
0.861 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents | |
CN | |
31.058 | |
CHEBI:16830 | |
Pure |
74-89-5, 109-99-9 | |
−17°C | |
CH5N | |
100 mL | |
methylamine, aminomethane, monomethylamine, carbinamine, mercurialin, n-methylamine, methylaminen, metilamine, metyloamina, anhydrous methylamine | |
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N | |
methanamine | |
6329 | |
31.06 |
Sicurezza e movimentazione
- Methylamine, 2M solution in THF
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466483 | Certificato di analisi | 30/09/2024 | 368498000,368491000 |
A0463453 | Certificato di analisi | 11/06/2024 | 368498000,368491000 |
A0459807 | Certificato di analisi | 31/01/2024 | 368498000,368491000 |
A0459372 | Certificato di analisi | 16/01/2024 | 368498000,368491000 |
A0449374 | Certificato di analisi | 10/10/2023 | 368498000,368491000 |