Learn More
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ and Super Adjustable™ 2 Top-Track Stationary End Unit Kits
Connects stationary end units to overhead track sets.
892.00€ - 1535.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ storage system |
---|---|
Include | 86 in. Posts and connecting hardware |
Product Type | Stationary End Unit Kit |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Larghezza (sistema imperiale) ripiano | Finitura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Larghezza (sistema imperiale) ripiano | Finitura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15927291
|
Metro™
TTE18S |
Stainless Steel | 18 in. | None |
1505.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15957291
|
Metro™
TTE21S |
Stainless Steel | 21 in. | None |
1520.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15987291
|
Metro™
TTE24S |
Stainless Steel | 24 in. | None |
1535.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15907291
|
Metro™
TTE18C |
Steel | 18 in. | Chrome |
892.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15937291
|
Metro™
TTE21C |
Steel | 21 in. | Chrome |
908.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15967291
|
Metro™
TTE24C |
Steel | 24 in. | Chrome |
923.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15917291
|
Metro™
TTE18K3 |
Steel | 18 in. | Metroseal 3 with Microban™ |
923.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15947291
|
Metro™
TTE21K3 |
Steel | 21 in. | Metroseal 3 with Microban™ |
938.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15977291
|
Metro™
TTE24K3 |
Steel | 24 in. | Metroseal Green Epoxy |
959.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Kit includes 86 in. (218.5cm) posts and hardware necessary for connecting stationary end units to track
- Super Erecta Shelves open-wire design minimizes dust accumulation, allows a free circulation of air and greater visibility of stored items.
MetroSeal 3 Finish is a multi-layer corrosion resistant finish consisting of a proprietary cross linked thermoset epoxy enhanced with Microban antimicrobial protection over a zinc chromate coating. Metroseal 3 with Microban provides protection from bacteria, mold, mildew, and fungi build-up that may cause odor, stains, and product degradation, while displaying excellent abrasion, gouge, and chemical resistance properties.
Order Info
One kit is requird per single system. Shelves sold separately.
Specifica
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ storage system | |
86 in. Posts and connecting hardware | |
Stationary End Unit Kit |