Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo™ Dissolved Oxygen Replacement Electrode InLab™ 605
Accessory for use with InLab 605 Dissolved Oxygen Electrode.
Brand: Mettler Toledo™ 51340293
255.60 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Three membrane bodies and 25mL of electrolyte
Description
For use with InLab™ 605 Dissolved Oxygen Electrode.
Specifications
Membrane kit InLab 605 | |
Three membrane bodies and 25mL of electrolyte | |
InLab 605 Dissolved Oxygen Electrode | |
Routine pH measurement |
Safety and Handling
- MEMBRANE KIT INLAB 605
Signal Word
- Pericolo
Hazard Category
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: Potassium hydroxide;caustic potash
Special Offers
- Diversi produttori
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.