Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Glass Screw Top Vials, Level 2 High-Throughput Applications
Use SureSTART™ 2 mL Glass Screw Top Vials, Performance Level 2, to ensure high quality data with an uninterrupted workflow in high-throughput applications.
Marca:  Thermo Scientific™ 6ASV9-2PF
793.25 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17383893
  • 835.00€ / pezzi 5000
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Amber Glass
Level 2
9 mm
Flat Base
2 mL
32 mm
Screw Thread Vial
1.5 mL
2 mL
5000/pack
170 μL
SureSTART Level 2
Short Thread Screw Cap
Specification Certified
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Glass Screw Top Vials, Level 2 High-Throughput Applications >