Learn More
BRAND™ Disposable Microcentrifuge Tubes
Clear polypropylene construction with locking lid.
Marca: BRAND™ 780536
27.92 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Polypropylene (PP) construction
- Includes locking lid
- Free from RNase, DNase and endotoxins
- Matte label field and difivision for rough volume reading
Specifica
Clear | |
30 mm | |
Yes | |
30,000 x g |
0.5 mL | |
Yes | |
7.9 mm |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Titolo del prodotto
BRAND™ Disposable Microcentrifuge Tubes > Capacity: 0.5mL