Learn More
Thermo Scientific™ Rack di preparazione campioni per micropiastre
Thermo Scientific™ 96-well sample preparation rack.
Marca:  Thermo Scientific™ PRK0963
29.21 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17117678
  • 64.25€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 28-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ 96-well sample preparation rack.
For all 0.2mL tubes, strip tubes, 24-well Piko™ PCR Plates and 96-well non-skirted or semi-skirted plates.
  • Blue rack, clear cover
  • Industry-standard footprint fits in microplate centrifuge rotors
  • Clear lid allows for easy stacking and viewing of samples
Includes:
Recommended for:
Sample handling, sample preparation, sample storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Microplate Rack
0.2 mL Tubes
Real-Time PCR Systems or Thermal Cyclers
5 racks
Blue/Clear, Clear
Rettangolare
5 Racks
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Rack di preparazione campioni per micropiastre > Sample Prep Rack with lid; 5/Cs.