Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A IgG Plus Orientation Kit, 2 mL
Bind and covalently immobilize antibodies to create a reusable affinity purification column with high binding capacity with Protein A or G agarose columns and DSS crosslinker.
Marca:  Thermo Scientific™ 44893
Codice prodotto. 10128403
  • 818.00€ / 1 set
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
2 mL
Pierce™
IgG Plus Orientation Kit
2 to 10 mg of Rabbit IgG per Column
Affinity, Agarose Resin
Sufficient For: Immobilizing 2 to 10 mg of rabbit IgG per column
• Recombinant Protein A Columns, 2 mL, 2 columns
• Disuccinimidyl Suberate (DSS), 2 x 13 mg
• PBS Pack (makes 500 mL), 1 pack
• Blocking Buffer, 6 mL
• IgG Elution Buffer, 15 mL
• Antibody Binding/Wash Buffer, 120 mL
• Column Accessories
Store at 4°C.
2 Columns
Protein A
Spin Column
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoAA405146 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number44893
Numero di lottoZB393793 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/03/2024 Catalog Number44893
Numero di lottoYJ376893 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/10/2023 Catalog Number44893
Numero di lottoXK365118 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2022 Catalog Number44893
Numero di lottoWG321046 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/07/2021 Catalog Number44893
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A IgG Plus Orientation Kit, 2 mL > Kit with Protein A agarose; 2-column kit