Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G IgG Plus Orientation Kit, 2 mL
Bind and covalently immobilize antibodies to create a reusable affinity purification column with high binding capacity with Protein A or G agarose columns and DSS crosslinker.
Marca:  Thermo Scientific™ 44990
Codice prodotto. 10289923
  • 1014.00€ / 1 set
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
2 mL
Pierce™
IgG Plus Orientation Kit
1 to 6mg Mouse IgG per Column
Affinity, Agarose Resin
Sufficient For: Immobilizing 1 to 6 mg of mouse IgG per column
• Protein G Columns, 2 mL, 2 columns
• Disuccinimidyl Suberate (DSS), 2 x 13 mg
• PBS Pack (makes 500 mL), 1 pack
• Blocking Buffer, 6 mL
• IgG Elution Buffer, 15 mL
• Antibody Binding/Wash Buffer, 120 mL
• Column Accessories
Store at 4°C.
2 Columns
Protein G
Spin Column
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoYH367755 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/09/2023 Catalog Number44990
Numero di lottoXL362478 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/01/2023 Catalog Number44990
Numero di lottoXG360153 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/08/2022 Catalog Number44990
Numero di lottoXF339378 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/06/2022 Catalog Number44990
Numero di lottoWJ331784 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/11/2021 Catalog Number44990
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G IgG Plus Orientation Kit, 2 mL > Kit with Protein G agarose; 2-column kit