Learn More
Fisherbrand™ Centrifuga Midi
La massima velocità nel minimo spazio. La centrifuga Midi Fisherbrand™ è perfetta per protocolli che richiedono centrifugazioni rapide con requisiti di RCF superiori. Per separazioni cellulari con microfiltro, PCR, applicazioni cliniche e protocolli HPLC. Includes two rotors: standard 12-place rotor with lid and eight-place strip rotor for four 0.2mL tube strips or 32 single tubes.
Marca: Fisherbrand™ HS120119
743.57 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Requires : N. cat. FB4220
Descrizione
- 5 Year Warranty
- Ingombro ridotto e motore brushless per un funzionamento silenzioso e minori vibrazioni
- Possibilità di impostare il display digitale della velocità in RCF o RPM
- Spegnimento di sicurezza in caso di sbilanciamento e basculaggio dei campioni
- Il coperchio di sicurezza ne impedisce l’apertura mentre il rotore è in funzione
- Display retroilluminato con visualizzazione contemporaneo dell’ora, della velocità e di informazioni sul funzionamento
- Pulsante di centrifuga rapida per cicli brevi
- Plastica resistente ai raggi UV e maggiore resistenza in condizioni di illuminazione intensa
- Coperchio a rilascio a pulsante
- In caso di interruzione dell’alimentazione, il coperchio può essere aperto manualmente dall’operatore
Specifica
12 x 1.5/2mL tubes (rotor 1); 8 places for 4 x 0.2mL tube strips or 32 x 0.2mL single tubes (rotor 2) | |
Digitale | |
Rotors, 12 x 0.2mL and 12 x 0.5mL tube adapters, universal double insulated power adapter with four interchangeable plugs | |
171mm | |
Sì | |
For PCR, microfilter separation, clinical applications and HPLC protocols. |
9,800 x G | |
Midi centrifuge | |
100/240V 50/60Hz | |
500 to 12500rpm | |
114 x 171 x 203mm |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now