Learn More
Bryson Packaging™ Sacchetti scrivibili in polietilene Minigrip™
Sacchetti richiudibili per la conservazione in loco o per l'invio dei campioni. I sacchetti scrivibili in polietilene Bryson Packaging™ Minigrip™ sono trasparenti e sono dotati di tre barre bianche per l'etichettatura. Disponibilità di sacchetti quadrati e rettangolari in una vasta gamma di misure. Confezioni da 100 e da 1,000 pezzi.
Marca: Bryson Packaging™ BAJ-340-031Y
Descrizione
- Clear polyethylene bags with Grip Seal resealable strips
- Three generously sized write-on labelling bars for easy identification and organization
- Ideal for storing stationery and sending samples
- Available in a range of sizes to meet storage needs
Specifica
Sacchetto risigillabile | |
Ideale per la conservazione di articoli di cancelleria e l'invio di campioni | |
50 μm | |
90 mm |
Trasparente con barre bianche | |
PE (Polietilene) | |
Conf. da 1.000 | |
115 mm |