Learn More
MP Biomedicals™ 1/4 in. Ceramic Spheres
Use to break hard/brittle samples. Specialty applications for the 1/4 in. Ceramic Spheres include RNA extraction from difficult samples where lysis by impaction only is preferable with minimal amounts of mechanical shearing.
82.70€ - 1160.00€
Specifica
Tipo di profilo | Zirconium oxide coated ceramic |
---|---|
Content And Storage | Room Temperature |
Tipo di campione | Bone, Heart, Lung, Seeds, Skeletal Muscle, Spores |
Da utilizzare con (applicazione) | Break hard/brittle samples |
Product Type | Bulk Matrix |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15582384
|
MP Biomedicals™
116540034 |
50 Pk. |
82.70€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11432400
|
MP Biomedicals™
116540422 |
1000 Pk. |
1160.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10548285
|
MP Biomedicals™
116540424 |
100 Pk. |
184.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11412400
|
MP Biomedicals™
116540412 |
500 Pk. |
652.00€
pezzi 500 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Zirconium Oxide-coated ceramic grinding spheres
- Chemically inert
- Component of Lysing Matrix A and M tubes
Specifica
Zirconium oxide coated ceramic | |
Bone, Heart, Lung, Seeds, Skeletal Muscle, Spores | |
Bulk Matrix | |
1/4 in. Zirconium Oxide Banded Satellite for Grinding |
Room Temperature | |
Break hard/brittle samples | |
Unlimited |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.