Learn More
MP Biomedicals™ FastRNA™ Pro Soil-Direct Kit
FastRNA™ Pro Soil-Direct Kit is designed to efficiently isolate total RNA from organic material found in soil samples. Suitable for RT-PCR.
Marca: MP Biomedicals™ 116070050
579.75 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Requires : RNase Erase™ recommended, FastPrep™ Instrument or alternative high speed disruptor, 100% Ethanol, Microcentrifuge, Chilled 70% Ethanol (prepared with DEPC-treated H2O), Chilled Isopropanol, LRNase-free Microcentrifuge
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
- Product Overview: The FastRNA™ Pro Soil-Direct Kit is designed to efficiently isolate total RNA from organic material found in soil samples.
- Application: FastRNA™ Pro Soil-Direct Kit is used to isolate total RNA from organic material found in soil samples. Total RNA isolated is suitable for RT-PCR analysis and other downstream applications.
- Sample Source: Microorganisms
- Sample Type: Feces, Soil, Wastewater, Environmental Water, Sludge
- Sample Volume: Up to 500 mg per prep
Specifica
Feces, Soil, Wastewater, Environmental Water, Sludge | |
Soil Lysis Solution, (1:1) Phenol: Chloroform, Inhibitor Removal Solution, RNAMATRIX™, Slurry, Binding Solution, Wash Solution Concentrate, DEPC-treated Water, Lysing Matrix E 50 | |
Lysing Matrix E | |
50 x 2 mL |
Nucleic Acid isolation and purification, Protein isolation, molecular biology, gene expression, microbiological analysis | |
50 Preps | |
FastRNA-24 Kits |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- cancerogenicità Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H301-Tossico se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H332-Nocivo se inalato.
- H331-Tossico se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: guanidine thiocyanate, phenol, chloroform, phenol, isoamyl alohol, acetic acid,diethyl pyrocarbonat
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.