Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Kits
The Pierce BCA Protein Assay Kit is a high-precision, detergent-compatible protein assay for determination of protein concentration. Pierce BCA reagents provide accurate determination of protein concentration with most sample types encountered in protein research.
Marca:  Thermo Scientific™ A55864
246.40 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 18071673
  • 320.00€ / 1000mL
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
BSA: 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, and 2 mg/mL
BCA Assay
Pierce™
Not Target-specific
Solution-based Detection, Absorbance
4 x 1 mL 8-channel tubestrip, prediluted
Sufficient for: 500 tube assays or 5000 microplate assays
• BCA Reagent A, 2 x 500 mL
• BCA Reagent B, 25 mL
• Dilution-Free BSA Protein Standards (0.125-2 mg/mL), 4 x 1 mL 8-channel tubestrip
Store at room temperature. Store Dilution-Free BSA Protein Standards at 4°C after opening.
Colorimetric
Protein Quantitation Assay
500 Tube Assays or 5000 Microplate Assays
Spectrophotometer, Microplate Reader
1 Kit (1 L)
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZK400465 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog NumberA55864
Numero di lottoZH400464A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/09/2024 Catalog NumberA55864
Numero di lottoZH400464 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/09/2024 Catalog NumberA55864
Numero di lottoZG400462A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/08/2024 Catalog NumberA55864
Numero di lottoZG400462 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/08/2024 Catalog NumberA55864
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Kits > Protein Assay Kit with Dilution-Free™ BSA Protein Standards, 1 L
Esclusivamente per scopi di ricerca.