Learn More
MP Biomedicals™ Wesson Salt Mixture
Insect diet mixture
Marca:  MP Biomedicals™ 0290285102
118.14 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11425672
  • 156.00€ / 2kg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Powdered
Wesson's Salt mixture is designed for the insect diet mixture.
Composition (Ingredient, Amount):
  • Calcium Carbonate, 21%
  • Copper Sulfate·5H2O, 0.039%
  • Ferric Phosphate, 1.47%
  • Manganese Sulfate·H2O, 0.02%
  • Magnesium Sulfate·7H2O, 9%
  • Potassium Aluminum Sulfate, 0.009%
  • Potassium Chloride, 12%
  • Potassium Phosphate Monobasic, 31%
  • Potassium Iodide, 0.005%
  • Sodium Chloride, 10.5%
  • Sodium Fluoride, 0.057%
  • Tricalcium Phosphate, 14.9%
Preparation:
  • Make 1 X solution by dissolving 8 g of powder in 1 L of distilled water
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Animal Diet
Powder
Rat
Calcium Carbonate 21%, Copper Sulfate.5H2O 0.039%, Ferric Phosphate 1.47%, Man ganese Sulfate.H2O 0.02%, Ma gnesium Sulfate.7H2O 9%, Potassium Aluminum Sulfate 0.009%, Potassium Chloride 12%, Potassium Phosphate Monobasic 31%, Potassium Iodide 0.005%, Sodium Chloride 10.5%, Sodium Fluoride 0.057%, Tricalcium Phosphate 14.9%
2 kg
15°C to 30°C
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ferric phosphate, cupric sulphate pentahydrate
Titolo del prodotto
MP Biomedicals™ Wesson Salt Mixture > Wesson Salt Mixture, 2 kg