Learn More
N-BOC-1,2-diaminoethane, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10390724
N-BOC-1,2-diaminoethane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10390724
5 g, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Codice prodotto. 10390724
Marca: Thermo Scientific Acros 389900050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57260-73-8
Formula molecolare C7H16N2O2
Molecular Weight (g/mol) 160.22
Numero MDL MFCD00191871
InChI Key AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-boc-ethylenediamine, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate, tert-butyl 2-aminoethyl carbamate, n-t-boc-ethylenediamine, n-tert-boc-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethylcarbamate, n-boc-1,2-diaminoethane, n-boc-ethane-1,2-diamine, mono-n-t-boc-eda, n-boc-diaminoethaneVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 187201
IUPAC Name tert-butyl N-(2-aminoethyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCN
Specifica
Materiale o nome chimico N-BOC-1, 2-diaminoethane
Punti di ebollizione 80°C to 84°C (0.3mmHg)
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)3COC(O)NH(CH2)2NH2
Indice di rifrazione 1.458
Densità 1.0160g/mL
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità >110°C
Peso formulazione 160.22
Percent Purity 98%
Gravità specifica 1.016
Forma fisica Oily Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0463165 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/06/2024 Catalog Number389900050,389900010,389900250
Numero di lottoA0442293 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number389900050,389900010,389900250
Numero di lottoA0452762 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number389900050,389900010,389900250
Numero di lottoA0425249 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/12/2021 Catalog Number389900050,389900010,389900250
Numero di lottoA0396822 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/06/2020 Catalog Number389900050,389900010,389900250
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-BOC-1,2-diaminoethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
N-BOC-1,2-diaminoethane, 98%, Thermo Scientific Chemicals >