Learn More
N-Ethyldiisopropylamine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
N-Ethyldiisopropylamine is used to make or formulate industrial products. It is also used in organic chemistry as a base. It acts as a selective reagent in the alkylation of secondary amines to tertiary amines by alkyl halides. It reacts with monoactivated Michael acceptors to afford symmetrical sulfones. Further, it is used to prepare heterocyclic compound, sscorpionine by a reaction with disulfur dichloride using 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO) as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-Ethyldiisopropylamine is used to make or formulate industrial products. It is also used in organic chemistry as a base. It acts as a selective reagent in the alkylation of secondary amines to tertiary amines by alkyl halides. It reacts with monoactivated Michael acceptors to afford symmetrical sulfones. Further, it is used to prepare heterocyclic compound, sscorpionine by a reaction with disulfur dichloride using 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO) as a catalyst.
Solubility
Miscible with water and ethanol.
Notes
Incompatible with acids, acid chlorides, acid anhydrides, carbon dioxide, copper, brass, rubber, oxidizing agents, nitrates, peroxides, aldehydes and metals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | N-Ethyldiisopropylamine |
Punto di fusione | -46°C |
Densità | 0.747 |
Punti di ebollizione | 126°C to 127°C |
Punto d'infiammabilità | 8°C |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Indice di rifrazione | 1.4135 |
Quantità | 1000 mL |
Beilstein | 605301 |
Informazioni di solubilità | Miscible with water and ethanol. |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253563 | Certificato di analisi | 24/12/2024 | A11801.AP,A11801.AC,A11801.AE,A11801.AU |
Z04K006 | Certificato di analisi | 06/12/2024 | A11801.AP,A11801.0F,A11801.AC,A11801.AE,A11801.AU |
X29K041 | Certificato di analisi | 13/11/2024 | A11801.AP,A11801.AC,A11801.AE,A11801.AU |
X11K019 | Certificato di analisi | 30/10/2024 | A11801.AP,A11801.AC,A11801.AE,A11801.AU |
W12K016 | Certificato di analisi | 24/09/2024 | A11801.AP,A11801.AC,A11801.AE,A11801.AU |
Sicurezza e movimentazione
- N-Ethyldiisopropylamine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: N-ethyl-N-(1-methylethyl)-2-Propanamine