Learn More
N,N-Diisopropylethylamine, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10661083
N,N-Diisopropylethylamine, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10661083
25 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
25 mL
50 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Codice prodotto. 10661083
Marca: Thermo Scientific Acros 367840250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7087-68-5
Formula molecolare C8H19N
Molecular Weight (g/mol) 129.24
Numero MDL MFCD00008868
InChI Key JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamineVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 81531
IUPAC Name N-ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Diisopropylethylamine
Nota nome 99.5+%
CAS min. % 99.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -46.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7560g/mL
Punti di ebollizione 127.0°C
Punto d'infiammabilità 6°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)2CH]2NC2H5
Indice di rifrazione 1.4123 to 1.4143
Quantità 25 mL
Beilstein 04,IV,511
Fieser 01,371; 04,230; 07,148; 10,151; 12,277; 13,121; 16,176
Indice di Merck 15,3219
Gravità specifica 0.756
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3.9g/L (20°C)
Viscosità 0.88 mm2/s (20°C)
Peso formulazione 129.24
Percent Purity 99.5+%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0465001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/09/2024 Catalog Number367840010,367841000,367840250,367840025,367840500
Numero di lottoA0459763 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number367840010,367841000,367840250,367840025,367840500
Numero di lottoA0439000 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/02/2024 Catalog Number367840010,367841000,367840250,367840025,367840500
Numero di lottoA0456266 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/09/2023 Catalog Number367840010,367841000,367840250,367840025,367840500
Numero di lottoA0431522 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number367840010,367841000,367840250,367840025,367840500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Diisopropylethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
N,N-Diisopropylethylamine, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals >