Learn More
Thermo Scientific™ Taniche in LDPE Nalgene™ rotonde, capacità 2.5 gal. (10 l)
Conservazione e trasporto di reagenti con le damigiane Thermo Scientific™ Nalgene™ tonde in LDPE, caratterizzate da ampi manici per facilitarne il trasporto e lo svuotamento.
Marca: Thermo Scientific™ 2210-0020
38.21 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Conservazione e trasporto di reagenti con le damigiane Thermo Scientific™ Nalgene™ tonde in LDPE, caratterizzate da ampi manici che facilitano il trasporto e lo svuotamento con mani protette da guanti. Queste damigiane accettano i tappi 13.5 in gomma, come metodo di sigillatura alternativo.
- Graduazioni stampate con incrementi di 5 l e 1 gallone
- A tenuta ermetica†
Comprende:
Tappo a vite in polipropilene bianco e chiusura 83B
Informazioni per l'ordine:
La serie 8210 viene prodotta nel nostro impianto d'avanguardia a Suzhou, in Cina ed è disponibile per l'acquisto nell'area Asia Pacifica. Tutti gli altri prodotti sono fabbricati a Rochester, NY.
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Not Autoclavable | |
10 l | |
83 B | |
Tanica rotonda in LDPE con maniglia | |
250 mm | |
389 mm | |
LDPE | |
1 Ea. |
2.5 galloni | |
Polypropylene | |
White | |
64 mm | |
Store and transport reagents | |
Handles | |
6/Cs. | |
Carboy with Handle |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1424929 | Certificato di conformità | 20/03/2025 | 2210-0020 |
1420639 | Certificato di conformità | 08/02/2025 | 2210-0020 |
1298468 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 2210-0020 |
1317666 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 2210-0020 |
1417475 | Certificato di conformità | 26/11/2024 | 2210-0020 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.