Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE IP2 Bottles Codice prodotto.: 10214211
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE IP2 Bottles
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10214211
4000 ml, 38-430 mm
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
4000 ml
Dimensione chiusura:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Codice prodotto. 10214211
Marca: Thermo Scientific™ 20990010
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these shipping bottles when designing, assembling and certifying combination packaging. They resist splitting and puncturing from shipping shocks.
Utilize Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE IP2 Bottles as inner containers for designing, assembling and certifying combination packaging. These high density polyethylene bottles are safe, economical and designed to resist splitting and puncturing from shipping shocks.
  • Heavy-duty walls resist splitting and puncturing
  • Leakproof†, each lot of bottles is leak tested at 15psi (103kPa)
Includes:
Polypropylene screw caps † The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Energia rinnovabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 128 once, 4000 ml
Capacità (sistema metrico) 4000 ml
Capacità (sistema imperiale) 128 oz.
Colore Traslucido naturale
Descrizione Bottiglie Passport IP2 a imboccatura stretta
Diametro (sistema imperiale) 153 mm
Diametro collo esterno (sistema metrico) 27 mm (Inner), 153 mm (Outer)
Diametro (sistema metrico) interno collo 27 mm
Include Tappi a vite in polipropilene (PP)
Altezza (sistema metrico) con chiusura 334 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 6
N. per confezione 1
Certificazione/Conformità Soddisfa i requisiti IATA, sezione del regolamento sulle merci pericolose (Dangerous Goods Regulations 5.0.2.9).
Closure Included
Bocca Stretta
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 334 mm
Product Type IP2 Bottle
Altezza (sistema imperiale) 13.1 in.
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 38-430 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Manuals
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1425389 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data29/03/2025 Catalog Number2099-0010
Numero di lotto1423240 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/02/2025 Catalog Number2099-0010
Numero di lotto1404261 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/12/2024 Catalog Number2099-0010
Numero di lotto1301483 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/12/2024 Catalog Number2099-0010
Numero di lotto1416171 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/10/2024 Catalog Number2099-0010
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE IP2 Bottles >